Print…
3-Hidroxi-5-metilisoxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Hymexazol
H1348-5G H1348-25G
TCIAH1348-5GEA 34 EUR
TCIAH1348-5G TCIAH1348-25G
3-Hidroxi-5-metilisoxazole ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxi-5-metilisoxazole
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00144468
Número CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6
Merck Index: 14,04856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&vid=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C