Print…
Propidium Iodide
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 59.8 EUR
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Propidium Iodide
Propidium iodide
Fórmula: C₂₇H₃₄I₂N₄
Peso Molecular: 668.4 g/mol
Número MDL : MFCD00011921
Número CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0