Print…
5-Fluorouracil
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
Sinônimos: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
14416-10 14416-25 14416-5 14416-50
CAYM14416-10EA 123 EUR
CAYM14416-10 CAYM14416-25 CAYM14416-5 CAYM14416-50
5-Fluorouracil
5-Fluorouracil
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂
Peso Molecular: 130.08 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 282…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006018
Número CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208