Print…
2,4-Dibromothiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 70.7 EUR
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Fórmula: C₃HBr₂NS
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318994
Número CAS: 4175-77-3