Print…
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 49.5 EUR
H59997.06 H59997.18
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₁₁H₁₃ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784451
Número CAS: 36443-80-8