Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
H59480.06 H59480.18
H59480.06EA 41 EUR
H59480.06 H59480.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium methylsulphate
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₄S
Peso Molecular: 222.27 g/mol
Densidade: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08457697
Número CAS: 516474-01-4