Print…
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-4-methoxybenzotrifluoride
M2212-5G M2212-25G
TCIAM2212-5GEA 32 EUR
TCIAM2212-5G TCIAM2212-25G
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 59 °C
Número MDL : MFCD00042486
Número CAS: 349-65-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=783786d5f1227fa022e205f27619ff4c287efa39&vid=783786d5f1227fa022e205f27619ff4c287efa39&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C