Print…
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
H60503.06 H60503.14
H60503.06EA 124 EUR
H60503.06 H60503.14
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
3,5-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Densidade: 1,106
Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052813
Número CAS: 34967-24-3
UN: 3259
ADR: 8,III