1,5-difenilcarbazona
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H60336.06
H60336.14
H60336.06EA
148
EUR
H60336.06
H60336.14
1,5-difenilcarbazona
1,5-difenilcarbazona
Fórmula:
C₁₃H₁₂N₄O Ponto de ebulição: 440 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 119…123 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003024 Número CAS: 538-62-5 EINECS: 208-698-0 Merck Index: 12,03380 |