Print…
2-Chloroethyl vinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
C0174-25ML C0174-500ML
TCIAC0174-25MLEA 90 EUR
TCIAC0174-25ML TCIAC0174-500ML
2-Chloroethyl vinyl ether ≥97.0% (por GC) estabilizada
2-Chloroethyl vinyl ether
Fórmula: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Peso Molecular: 106.55 g/mol
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: –70°C
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00000973
Número CAS: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
UN: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&vid=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %