Print…
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 53.8 EUR
H60747.AC H60747.AE
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 78…79 °C
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 1,267
Ponto de Inflamação: 97 °C (207 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007462
Número CAS: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II