Print…
(±)-Lactato de metilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60455.AA H60455.AC
H60455.AAEA 75.7 EUR
H60455.AA H60455.AC
(±)-Lactato de metilo ≥99%
(±)-Lactato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 35 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,093
Ponto de Inflamação: 51 °C (124 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066367
Número CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06167