Print…
Rifampicin
Fornecedor: Cayman Chemical
14423-100 14423-500 14423-1 14423-5
CAYM14423-100EA 59.8 EUR
CAYM14423-100 CAYM14423-500 CAYM14423-1 CAYM14423-5
Rifampicin
Rifampicin
Fórmula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Ponto de Fusão: 183…188 °C
Número MDL : MFCD00151389
Número CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382