Print…
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 145 EUR
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Fórmula: C₇H₂₂O₂Si₃
Ponto de ebulição: 142 °C
Densidade: 0,819
Ponto de Inflamação: 22 °C (72 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048000
Número CAS: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II