Print…
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 157 EUR
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₁₃H₁₆
Ponto de ebulição: 172 °C
Densidade: 0,885
Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173884
Número CAS: 79887-10-8