Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0659-1G F0659-5G
TCIAF0659-1GEA 23 EUR
TCIAF0659-1G TCIAF0659-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Densidade: 1.493
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00061159
Número CAS: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&vid=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %