Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0767-1G F0767-5G
TCIAF0767-1GEA 32 EUR
TCIAF0767-1G TCIAF0767-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Peso Molecular: 226.56 g/mol
Ponto de ebulição: 119
Densidade: 1.482
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00061157
Número CAS: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&vid=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %