Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
F0765-5G F0765-1G
TCIAF0765-5GEA 241 EUR
TCIAF0765-5G TCIAF0765-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O
Ponto de ebulição: 193 - 195 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,465 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00061160
Número CAS: 109227-12-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&vid=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %