Print…
ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
H59615.03 H59615.06
H59615.03EA 78.4 EUR
H59615.03 H59615.06
ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone 95%
ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrCl₂O
Ponto de Fusão: 25…29 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053005
Número CAS: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN: 1759
ADR: 8,III