Print…
4-Aminobenzhydrazide
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 4-Aminobenzoic hydrazide, 4-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 4-Aminobenzoic acid hydrazide, 4-Aminobenzohydrazide
14845-500 14845-1
CAYM14845-500EA 70.9 EUR
CAYM14845-500 CAYM14845-1
4-Aminobenzhydrazide
4-Aminobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₉N₃O
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 280…283 °C
Número MDL : MFCD00007606
Número CAS: 5351-17-7
EINECS: 226-324-4