Print…
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 140 EUR
H61758.14 H61758.22
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂H₃F₃O₃S
Ponto de ebulição: 99 °C
Densidade: 1,500
Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000409
Número CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II