Print…
Tungsténio, Tela metálica 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46412.FL 46412.GT
46412.FLEA 63.5 EUR
46412.FL 46412.GT
Tungsténio, Tela metálica 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Tungsténio
Fórmula: W
Ponto de ebulição: 5660 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 3410 °C
Densidade: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945