Print…
3-Butyne-1-ol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
B0799-25ML B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA 58 EUR
TCIAB0799-25ML TCIAB0799-5ML
3-Butyne-1-ol ≥97.0% (por GC)
3-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 36°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002955
Número CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&vid=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %