Print…
4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2781-5G T2781-1G
TCIAT2781-5GEA 88 EUR
TCIAT2781-5G TCIAT2781-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Fórmula: C₄H₇F₃O
Peso Molecular: 128.09 g/mol
Ponto de ebulição: 125°C
Densidade: 1.217
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00041483
Número CAS: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&vid=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %