3,4-Dichloropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63749.03
H63749.06
H63749.03EA
41.6
EUR
H63749.03
H63749.06
3,4-Dichloropyridine ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 55934-00-4
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01861989
Fórmula:
C₅H₃Cl₂N Ponto de ebulição: 182…183 °C Ponto de Fusão: 22…24 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01861989 Número CAS: 55934-00-4 ADR: 6.1,III |