Print…
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61251.03 H61251.06
H61251.03EA 62 EUR
H61251.03 H61251.06
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569539
Número CAS: 2252-37-1