Print…
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 45 EUR
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013375
Número CAS: 445-83-0