3-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H61544.14
H61544.22
H61544.14EA
105
EUR
H61544.14
H61544.22
3-Bromo-5-fluorotoluene ≥98%
3-Bromo-5-fluorotoluene
Fórmula:
C₇H₆BrF Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01861195 Número CAS: 202865-83-6 |