Print…
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14 H61622.22
H61622.14EA 57.3 EUR
H61622.14 H61622.22
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412182
Número CAS: 144584-65-6