5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H61678.14
H61678.22
H61678.14EA
86.2
EUR
H61678.14
H61678.22
5-Bromo-2-fluoroaniline ≥98%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 2924-09-6
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Physical Form: Solid
Melting Point: 27°
Boiling Point: 105°/12mm
Beilstein Reference: 1241528
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03094181
Fórmula:
C₆H₅BrFN Ponto de ebulição: 105 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 27 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094181 Número CAS: 2924-09-6 ADR: 6.1,III |