Indole-4-carbonitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
H63391.03
H63391.06
H63391.03EA
39.7
EUR
H63391.03
H63391.06
Indole-4-carbonitrile ≥99%
Indole-4-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 16136-52-0
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 120-125°
MDL No.: MFCD00152045
Fórmula:
C₉H₆N₂ Peso Molecular: 142.16 g/mol Ponto de Fusão: 120…125 °C |
Número MDL :
MFCD00152045 Número CAS: 16136-52-0 |