Print…
Azul de bromofenol
Fornecedor: Cayman Chemical
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 82.1 EUR
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Ponto de Fusão: 273 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429