Print…
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 56.5 EUR
H60413.03 H60413.06
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
2-Bromo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 143…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045797
Número CAS: 7697-27-0