Print…
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico ≥99.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Fornecedor: TCI
Atenção
H0396-25G H0396-500G
TCIAH0396-25GEA 16 EUR
TCIAH0396-25G TCIAH0396-500G
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico ≥99.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
HEPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₄S
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Densidade: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006158
Número CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 14,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5712d9b5cbff92ce8695d879fb0c0bfe0f0c011&vid=f5712d9b5cbff92ce8695d879fb0c0bfe0f0c011&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.25 (1mol/L, H2O, 250nm)
Absorbance2 max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Absorbance3 max. 0.10 (1mol/L、H2O、320nm)