Print…
3-Methoxypyridine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2304-5G M2304-1G
TCIAM2304-5GEA 76 EUR
TCIAM2304-5G TCIAM2304-1G
3-Methoxypyridine ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methoxypyridine
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 179°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00673022
Número CAS: 7295-76-3
EINECS: 230-730-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0f8955d6b22d290690147bfa0375ae8ed7d4d1b&vid=b0f8955d6b22d290690147bfa0375ae8ed7d4d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %