(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T2868-25G
T2868-100G
TCIAT2868-25GEA
82
EUR
TCIAT2868-25G
TCIAT2868-100G
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Fórmula:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Ponto de ebulição: 106°C Ponto de Inflamação: 82°C |
Número MDL :
MFCD00048021 Número CAS: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |