Print…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Quinolinic acid
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 59.8 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006295
Número CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258