Print…
Bisacrilamida ≥98.0% (por análise titulométrica) para eletroforese
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
M0506-25G M0506-100G
TCIAM0506-25GEA 32 EUR
TCIAM0506-25G TCIAM0506-100G
Bisacrilamida ≥98.0% (por análise titulométrica) para eletroforese
Bisacrylamide
Fórmula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso Molecular: 154.17 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 300°C
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008625
Número CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4232043968ccd7e8d5a6bfe98ab5792411bc93a&vid=2380544e8ab2d933661962bf6fa8f39881973a93&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Functionality test to pass test