Print…
Ureia, Grau ultra puro
Fornecedor: G Biosciences
BC89 RC-112
BC89EA 170 EUR
BC89 RC-112
Ureia, Grau ultra puro
Ureia
Fórmula: NH₂CONH₂
Ponto de ebulição: 197 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132,7 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008022
Número CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ALCANCE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM