Print…
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 47 EUR
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672930
Número CAS: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III