Print…
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
C1914-5G C1914-1G
TCIAC1914-5GEA 78 EUR
TCIAC1914-5G TCIAC1914-1G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₂
Número MDL : MFCD00101764
Número CAS: 7686-77-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ec66fc01decda819b6ff35127a7ea57727aed0&vid=69ec66fc01decda819b6ff35127a7ea57727aed0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %