Print…
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0260-25ML D0260-5ML
TCIAD0260-25MLEA 96 EUR
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethylpyrrole
Fórmula: C₆H₉N
Ponto de ebulição: 169°C
Ponto de Inflamação: 54°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005223
Número CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&vid=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %