Print…
2,5-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D183601-25G D183601-5G
SIALD183601-25GEA 144 EUR
SIALD183601-25G SIALD183601-5G
2,5-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylpyrrole
Fórmula: C₆H₉N
Peso Molecular: 95.1424 g/mol
Número MDL : MFCD00005223
Número CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8