Print…
2,5-Dimethylpyrrole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimethyl-1H-pyrrole
116750050 116750250
ACRO116750050EA 36.6 EUR
ACRO116750050 ACRO116750250
2,5-Dimethylpyrrole 97%
2,5-Dimethylpyrrole
Fórmula: C₆H₉N
Peso Molecular: 95.1424 g/mol
Ponto de ebulição: 165 °C (740 mmHg)
Densidade: 0.935 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005223
Número CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %