3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23734.03
B23734.06
B23734.03EA
79.3
EUR
B23734.03
B23734.06
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Purity: 96%
CAS No.: 369-68-6
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-224°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00190130
Fórmula:
C₇H₆F₃NS Ponto de ebulição: 221…224 °C Densidade: 1,348 Ponto de Inflamação: 103 °C (218 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190130 Número CAS: 369-68-6 EINECS: 206-722-4 ADR: 6.1,III |