Print…
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61754.14 H61754.22
H61754.14EA 61.2 EUR
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 85…90 °C
Densidade: 1,06
Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190578
Número CAS: 2971-79-1