Print…
Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
E0584-25G E0584-5G
TCIAE0584-25GEA 68 EUR
TCIAE0584-25G TCIAE0584-5G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00005991
Número CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954dc618811ace6431a98b12f03b82d025046484&vid=954dc618811ace6431a98b12f03b82d025046484&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %