Print…
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 36.9 EUR
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 102…104 °C (9hPa)
Densidade: 1,012 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005991
Número CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %