(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H57185.03
H57185.06
H57185.03EA
61.9
EUR
H57185.03
H57185.06
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 37675-18-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4700
Optical Rotation: +1.5° (neat)
MDL No.: MFCD00792499
Fórmula:
C₈H₁₅NO₂ Densidade: 1,043 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00792499 Número CAS: 37675-18-6 |