Print…
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
N0655-25G N0655-5G
TCIAN0655-25GEA 412 EUR
TCIAN0655-25G TCIAN0655-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03093637
Número CAS: 25137-01-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&vid=bd0407e410fba00dbe218c179d72e42841fa4674&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)